1-Propanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: n-Propanotiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07529.0005 8.07529.0250
8.07529.0005EA 35.7 EUR
8.07529.0005 8.07529.0250
1-Propanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Propanotiol
Formula: C₃H₈S
Pto. Ebullición: 67 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –113 °C
Densidad: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004900
Núm. CAS: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.9 g/l (25 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 67 - 68 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 165 hPa (20 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.438 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)