2-Butanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01818.0005 8.01818.0250
8.01818.0005EA 28.9 EUR
8.01818.0005 8.01818.0250
2-Butanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Butanotiol
Formula: C₄H₁₀S
MW: 90.19 g/mol
Pto. Ebullición: 85
Pto. de fusión: –165 °C
Densidad: 0.829 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004865
Núm. CAS: 513-53-1
EINECS: 208-165-2
UN: 2347
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,01612
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.32 g/l (20 °C)
Melting Point -165 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 82 - 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 108 hPa (25 °C)
Flash Point -23 °C
Explosion Limit 1.7 - 9.6 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)