2-Propanotiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropanotiol
131440500 131445000 131440025
ACRO131440500EA 28.2 EUR
ACRO131440500 ACRO131445000 ACRO131440025
2-Propanotiol 98%
2-Propanotiol
Formula: C₃H₈S
MW: 76.16 g/mol
Pto. Ebullición: 57…60 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –131 °C
Densidad: 0.82 g/cm³
Pto. de inflamación: –34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004863
Núm. CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA