2-Propanotiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isopropanotiol
acondicionado en Argón
43422.AE
43422.AC
43422.AP
43422.AEEA
41.2
EUR
43422.AE
43422.AC
43422.AP
2-Propanotiol ≥98%
2-Propanotiol
Purity: 98%
CAS No.: 75-33-2
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -34° (-29°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.82
Refractive Index: 1.4255
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -131°
Boiling Point: 57-60°
Beilstein Reference: 605260
UN No.: 2402
MDL No.: MFCD00004863
Formula:
C₃H₈S Pto. Ebullición: 57…60 °C Pto. de fusión: –131 °C Densidad: 0,82 Pto. de inflamación: –34° (–29 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004863 Núm. CAS: 75-33-2 EINECS: 200-861-4 UN: 2402 ADR: 3,II |