2-Propanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Isopropanotiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07532.0100 8.07532.0500 8.07532.9045
8.07532.0100EA 63.5 EUR
8.07532.0100 8.07532.0500 8.07532.9045
2-Propanotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Propanotiol
Formula: C₃H₈S
Pto. Ebullición: 57 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –130 °C
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004863
Núm. CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -130 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 51 - 53 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 605 hPa (37 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.4255 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)