1,2-Etanoditiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 540-63-6
Molecular Formula: C2H6S2
Formula Weight: 94.20
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5580
Odour: Stench
Melting Point: -41°
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 505946
Merck Reference: 14,3725
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004892
Formula:
C₂H₆S₂ Pto. Ebullición: 144…146 °C Pto. de fusión: –41 °C Densidad: 1,123 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004892 Núm. CAS: 540-63-6 EINECS: 208-752-3 UN: 3071 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3725 |