1,2-Etanoditiol ≥99.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00795.0100 8.00795.0500
8.00795.0100EA 152 EUR
8.00795.0100 8.00795.0500
1,2-Etanoditiol ≥99.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Etanoditiol
Formula: C₂H₆S₂
MW: 94.2 g/mol
Pto. Ebullición: 146…149 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1.374 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 44
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004892
Núm. CAS: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 1228
ADR: 3 (6.1) III
Índice Merck: 13,03760
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 146 - 149 °C
Vapor Pressure 5.3 hPa (23 °C)
Flash Point 44 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid