1,3-Propanoditiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dimercaptopropane
131410500 131412500
ACRO131410500EA 105 EUR
ACRO131410500 ACRO131412500
1,3-Propanoditiol 98%
1,3-Propanoditiol
Formula: C₃H₈S₂
MW: 108.23 g/mol
Pto. Ebullición: 169 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 1.07 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004904
Núm. CAS: 109-80-8
EINECS: 203-706-9
UN: 1228
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,07984
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Density (20°C) 1.038 to 1.048 g/ml