1,3-Propanoditiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dimercaptopropane
A15261.06
A15261.14
A15261.22
A15261.06EA
29.9
EUR
A15261.06
A15261.14
A15261.22
1,3-Propanoditiol ≥97%
1,3-Propanoditiol
Purity: 97%
CAS No.: 109-80-8
Molecular Formula: HS(CH2)3SH
Formula Weight: 108.23
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Stench
Melting Point: -79°
Boiling Point: 168-170°
Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1071197
Merck Reference: 14,7801
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00004904
Formula:
C₃H₈S₂ Pto. Ebullición: 168…170 °C Pto. de fusión: –79 °C Densidad: 1,077 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004904 Núm. CAS: 109-80-8 EINECS: 203-706-9 UN: 3334 ADR: 9,III Índice Merck: 14,7801 |