1,6-Hexanoditiol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,6-Dimercaptohexane
120670050 120670250
ACRO120670050EA 44.2 EUR
ACRO120670050 ACRO120670250
1,6-Hexanoditiol 97%
1,6-Hexanoditiol
Formula: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004910
Núm. CAS: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)