1,6-Hexanoditiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1,6-Dimercaptohexane
L06686.06
L06686.14
L06686.06EA
29.3
EUR
L06686.06
L06686.14
1,6-Hexanoditiol ≥97%
1,6-Hexanoditiol
Purity: 97%
CAS No.: 1191-43-1
Molecular Formula: HS(CH2)6SH
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: -21°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1732507
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004910
Formula:
C₆H₁₄S₂ Pto. Ebullición: 242…243 °C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004910 Núm. CAS: 1191-43-1 EINECS: 214-735-1 UN: 3334 ADR: 9,III |