1,8-Octanoditiol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
310620050 310620010
ACRO310620050EA 99.1 EUR
ACRO310620050 ACRO310620010
1,8-Octanoditiol 99%
1,8-Octanoditiol
Formula: C₈H₁₈S₂
Pto. Ebullición: 269…270 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003574
Núm. CAS: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %