1,9-Nonanoditiol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,9-Dimercaptononane
L07172.03 L07172.06
L07172.03EA 57 EUR
L07172.03 L07172.06
1,9-Nonanoditiol ≥97%
1,9-Nonanoditiol
Purity: 97% CAS No.: 3489-28-9 Molecular Formula: HS(CH2)9SH Formula Weight: 192.39 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4999 Boiling Point: 351-352° Beilstein Reference: 1737568 MDL No.: MFCD00004914
Formula: C₉H₂₀S₂
MW: 192,39 g/mol
Pto. Ebullición: 351…352 °C
Pto. de fusión: –17,5 °C
Densidad: 0,953
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004914
Núm. CAS: 3489-28-9
EINECS: 222-482-3