Sulfato de sodio y decilo para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
406220050 406220250 406221000
ACRO406220050EA 202 EUR
ACRO406220050 ACRO406220250 ACRO406221000
Sulfato de sodio y decilo para HPLC
Sulfato de sodio y decilo
Formula: C₁₀H₂₁NaO₄S
Pto. de fusión: 191,85 °C
Densidad: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041881
Núm. CAS: 142-87-0
EINECS: 205-568-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 % (K.F.)
Solubility (25 % in water at 25°C) Clear colorless to light yellow
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)