Sulfato de sodio y decilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Decyl sodium sulphate, Decyl sodium sulfate, Decyl sulphuric acid salt, Decyl sulfuric acid salt
A16299.03
A16299.06
A16299.14
A16299.03EA
46.3
EUR
A16299.03
A16299.06
A16299.14
Sulfato de sodio y decilo ≥99%
Sulfato de sodio y decilo
Purity: 99%
CAS No.: 142-87-0
Molecular Formula: CH3(CH2)9OSO3Na
Formula Weight: 260.33
Beilstein Reference: 3576860
MDL No.: MFCD00041881
Formula:
C₁₀H₂₁NaO₄S Pto. de fusión: 191,85 °C Densidad: 1,207 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041881 Núm. CAS: 142-87-0 EINECS: 205-568-5 |