Sodio dodecilsulfato (SDS) 85%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
226141000 226145000 226140025
ACRO226141000EA 27 EUR
ACRO226141000 ACRO226145000 ACRO226140025
Sodio dodecilsulfato (SDS) 85%, puro
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Pto. de fusión: 206 °C
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %