Sodio dodecilsulfato (SDS) 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
230421000 230425000 230420250 230420025 230420100
ACRO230421000EA 122 EUR
ACRO230421000 ACRO230425000 ACRO230420250 ACRO230420025 ACRO230420100
Sodio dodecilsulfato (SDS) 99% para bioquímica
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Pto. de fusión: 206 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (3 % in water) Clear colorless
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm