Sodio dodecilsulfato (SDS) 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
327315000 327311000 327310025
ACRO327315000EA 476 EUR
ACRO327315000 ACRO327311000 ACRO327310025
Sodio dodecilsulfato (SDS) 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Pto. de fusión: 206 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm