Sodio dodecilsulfato (SDS), ≥99%, Biotechnology Grade grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
0227-1KGEA 801 EUR
0227-1KG 0227-100G 0227-250G 0227-500G 0227-12KG 0227-5KG
Sodio dodecilsulfato (SDS), ≥99%, Biotechnology Grade grado biotecnología
Sodio dodecilsulfato (SDS)
For applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
IR: 01-2119489461-32
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@260nm (3%, Water) <0.1
Abs.@280nm (3%, Water) ≤0.1
Chloride ≤0.1%
Copper ≤0.0005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Iron ≤0.0001%
Phosphate ≤0.0005%
Protease none detected
Purity
RNase none detected
Solubility (10%, Water) Pass