Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥99%, Bioreactivo ultra puro, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
4095-07EA 3812.58 EUR
4095-07 4095-02 4095-04 4095-05
Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥99%, Bioreactivo ultra puro, J.T.Baker®
Sodio dodecilsulfato (SDS)
For electrophoresis and protein solubilization.
  • Lot analysis on label
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 0.40 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 2926
ADR: 4.1, 6.1 II
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99%
Appearance Passes Test
Assay (as C₁₂H₂₅OSO₃Na) ≥99 %
Absorbance of a 3% w/v Aqueous Solution at 280 nm (1-cm path) ≤0.1
pH of 1% Solution at 25°C 5.0 - 8.0
Chloride (Cl) ≤0.03 %
Nitrogen (N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤1 ppm
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test