Sodio dodecilsulfato (SDS), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12533.0050 1.12533.1000
1.12533.0050EA 69 EUR
1.12533.0050 1.12533.1000
Sodio dodecilsulfato (SDS), Sigma-Aldrich®
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM