Sodio dodecilsulfato (SDS), Millipore®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
MQ100
1.13760.0100 1.13760.1000 1.13760.2500 1.13760.9025
1.13760.0100EA 70.7 EUR
1.13760.0100 1.13760.1000 1.13760.2500 1.13760.9025
Sodio dodecilsulfato (SDS), Millipore®
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM