Sodio dodecilsulfato (SDS) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22050.0100 8.22050.1000 8.22050.2500 8.22050.9020 8.22050.0025
8.22050.0100EA 41.2 EUR
8.22050.0100 8.22050.1000 8.22050.2500 8.22050.9020 8.22050.0025
Sodio dodecilsulfato (SDS) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 204.06 - 207.06 °C
Molar Mass 288.4 g/mol
Bulk Density 490 - 560 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid