Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
27926.238EA 144 EUR
27926.238 27926.295 27926.460
Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
IR: 01-2119489461-32
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm