Sodio dodecilsulfato (SDS), Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
71726-10G-F 71726-50G-F
71726-10G-FEA 287 EUR
71726-10G-F 71726-50G-F
Sodio dodecilsulfato (SDS), Supelco®
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7198183df2f9e957ad56b108f9ec6b63142df482&vid=a7753127758a5eb0bc006050d93853edba549400&prid=web&clid=SAPDAM