Sulfato de sodio y octadecilo, (max. 7% H₂O) 98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium Stearyl sulphate, n-Octadecyl sulphate, sodium salt, Sodium n-octadecylsulphate, Octadecyl sulphuric acid salt
A15042.03
A15042.06
A15042.14
A15042.03EA
73.3
EUR
A15042.03
A15042.06
A15042.14
Sulfato de sodio y octadecilo, (max. 7% H₂O) 98% (dry weight)
Sulfato de sodio y octadecilo
Purity: 98%
CAS No.: 1120-04-3
Molecular Formula: C18H37NaO4S
Formula Weight: 372.55
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 3640871
Formula:
C₁₈H₃₇NaO₄S Pto. de fusión: 176…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007469 Núm. CAS: 1120-04-3 EINECS: 214-295-0 |