Sulfato de sodio y octilo 99% para HPLC
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
416500250 416501000
ACRO416500250EA 1330 EUR
ACRO416500250 ACRO416501000
Sulfato de sodio y octilo 99% para HPLC
Sulfato de sodio y octilo
Formula: C₈H₁₇NaO₄S
MW: 232,28 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C
Densidad: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007470
Núm. CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C) (vacuum/P2O5)
Solubility (25 % in water at 25°C) Clear colorless
UV at 260 nm A: ≤0.03
Titration after Ion exchange 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤1000 ppm