Sulfato de sodio y octilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11786.03
A11786.06
A11786.14
A11786.03EA
59.1
EUR
A11786.03
A11786.06
A11786.14
Sulfato de sodio y octilo ≥99%
Sulfato de sodio y octilo
Purity: 99%
CAS No.: 142-31-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7OSO3Na
Formula Weight: 232.28
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 3658635
Formula:
C₈H₁₇NaO₄S Pto. de fusión: ∼195 °C (desc.) Densidad: 1,266 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007470 Núm. CAS: 142-31-4 EINECS: 205-535-5 |