Sulfato de sodio y octilo, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
0215598025 0215598001 0215598005
ICNA0215598025EA 641 EUR
ICNA0215598025 ICNA0215598001 ICNA0215598005
Sulfato de sodio y octilo, en polvo
Sulfato de sodio y octilo
Sodium octyl sulphate is an anionic detergent and ion pairing reagent that is used in HPLC. The anionic sulphonate counterion permits the separation and resolution of positively charged analytes.
Sodium octyl sulphate is an anionic detergent and ion pairing reagent that is used in HPLC. The anionic sulphonate counterion permits the separation and resolution of positively charged analytes.
Easily soluble in water (20 mg/ml).
Formula: C₈H₁₇NaO₄S
Pto. de fusión: 181…183 °C
Densidad: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007470
Núm. CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5