Sulfato de sodio y octilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12268.0005 1.12268.0500
1.12268.0005EA 220 EUR
1.12268.0005 1.12268.0500
Sulfato de sodio y octilo, Sigma-Aldrich®
Sulfato de sodio y octilo
Formula: C₈H₁₇NaO₄S
Pto. de fusión: 181…183 °C
Densidad: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007470
Núm. CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₈H₁₇NaO₄S
Chemical formula C₈H₁₇NaSO₄
Molar Mass 232.26 g/mol
Melting Point 195 °C (decomposition)
pH value 6 - 8 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 470 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
LD 50 oral LD50 Rat 3200 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering