Sulfato de sodio y tetradecilo 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetradecilsulfato sódico
B21941.03 B21941.06 B21941.14
B21941.03EA 47.7 EUR
B21941.03 B21941.06 B21941.14
Sulfato de sodio y tetradecilo 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Sulfato de sodio y tetradecilo
Purity: 95% CAS No.: 1191-50-0 Molecular Formula: CH3(CH2)13OSO3Na Formula Weight: 316.44 Melting Point: 182-192° Beilstein Reference: 3578122
Formula: C₁₄H₂₉NaO₄S
MW: 316.44 g/mol
Pto. de fusión: 182…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007468
Núm. CAS: 139-88-8
EINECS: 214-737-2
UN: 3267
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,08838