n-Decano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
31209.09
31209.22
31209.36
31209.09EA
30.7
EUR
31209.09
31209.22
31209.36
n-Decano ≥99%
n-Decano
Purity: 99+%
CAS No.: 124-18-5
Molecular Formula: C10H22
Formula Weight: 142.29
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.730
Refractive Index: 1.4115
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -30°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1696981
UN No.: 2247
MDL No.: MFCD00008954
Formula:
H₃C(CH₂)₈CH₃ MW: 142.28 g/mol Pto. Ebullición: 172…174 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 0.730 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008954 Núm. CAS: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 UN: 2247 ADR: 3 III |