n-Decano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 124-18-5
Molecular Formula: C10H22
Formula Weight: 142.29
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.730
Refractive Index: 1.4115
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -30°
Boiling Point: 172-174°
Solubility: Soluble in alcohol and ethers
Beilstein Reference: 1696981
UN No.: 2247
MDL No.: MFCD00008954
Formula:
H₃C(CH₂)₈CH₃ Pto. Ebullición: 172…174 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 0,730 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008954 Núm. CAS: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 UN: 2247 ADR: 3,III |