n-Decano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
30540-25ML 30540-5ML
30540-25MLEA 257 EUR
30540-25ML 30540-5ML
n-Decano, Supelco®
n-Decano
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₃
Pto. Ebullición: 174,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008954
Núm. CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af0bd610db7d04d8b63dabccd1d489c8b78a0446&vid=0774bc168859766f4d64d7ec054a5f9906a1cef9&prid=web&clid=SAPDAM