n-Dodecano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dodecane
31324.14
31324.22
31324.36
31324.14EA
30.4
EUR
31324.14
31324.22
31324.36
n-Dodecano ≥99%
n-Dodecano
Purity: 99%
CAS No.: 112-40-3
Molecular Formula: C12H26
Formula Weight: 170.34
Flash Point: 71°(159°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.749
Refractive Index: 1.4220
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1697175
MDL No.: MFCD00008969
Formula:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Pto. Ebullición: 215…217 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 0,749 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008969 Núm. CAS: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |