n-Dodecano ≥99% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dodecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20543.0100
8.20543.0250
8.20543.1000
8.20543.9019
8.20543.0025
8.20543.0100EA
54.6
EUR
8.20543.0100
8.20543.0250
8.20543.1000
8.20543.9019
8.20543.0025
n-Dodecano ≥99% para síntesis, Sigma-Aldrich®
n-Dodecano
Formula:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Pto. Ebullición: 216 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –9,6 °C Densidad: 0,7487 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 85,5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008969 Núm. CAS: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) | ≥ 99.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.748 - 0.749 |
Identity (IR) | passes test |