n-Dodecano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dodecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
44010-25ML 44010-5ML
44010-25MLEA 470 EUR
44010-25ML 44010-5ML
n-Dodecano, Supelco®
n-Dodecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Pto. Ebullición: 216 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –9,6 °C
Densidad: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008969
Núm. CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59680b595c18cf0cca4ce3d406e2969607f0d442&vid=fa740fd3e72e63a3ba0db89bba23a8f1375f3b55&prid=web&clid=SAPDAM