Supelco® Organic Reference Standard, Heneicosane
Proveedor: Merck
51523-1G 51523-5G
51523-1GEA 48.1 EUR
51523-1G 51523-5G
Supelco® Organic Reference Standard, Heneicosane
Normativas Estándares orgánicos
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ed73f73b959683afb373d4f8fdb781bbdbb3618&vid=d793ad18b8f0eb457a3fa3db55607e7619d1133a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 629-94-7
MDL No. MFCD00009346
Formula CH₃(CH₂)₁₉CH₃
Molecular weight 296,57
Melting point 39 - 41 °C (lit.); 39 - 42 °C
Punto de ebullición 100 °C/2 mmHg (lit.); 356,1 °C/760 mmHg
Punto de inflamación 113 °C - Closed cup
Condiciones de envío STD
Condiciones de almacenamiento RT