n-Hentriacontano, Supelco®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

51529-1G 51529-250MG
51529-1GEA 180 EUR
51529-1G 51529-250MG
n-Hentriacontano, Supelco®
n-Hentriacontano
Formula: H₃C(CH₂)₂₉CH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048745
Núm. CAS: 630-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1611d34e11fa4388bdb5de1874fb6d45b2a78123&vid=5638ee6769a590f94ae78e46d44c266c004477ac&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR