n-Heptadecano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-heptadecane
31551.14
31551.22
31551.36
31551.14EA
50
EUR
31551.14
31551.22
31551.36
n-Heptadecano ≥99%
n-Heptadecano
Purity: 99%
CAS No.: 629-78-7
Molecular Formula: CH3(CH2)15CH3
Formula Weight: 240.48
Physical Form: Low melting solid
Density: 0.778
Refractive Index: 1.4369
Melting Point: 22°
Boiling Point: 302°
MDL No.: MFCD00009002
Formula:
H₃C(CH₂)₁₅CH₃ Pto. Ebullición: 302 °C Pto. de fusión: 22 °C Densidad: 0,778 Pto. de inflamación: 148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009002 Núm. CAS: 629-78-7 EINECS: 211-108-4 |