n-Heptano, anhidro 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: high purity solvents
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
44457.AE 44457.K2
44457.AEEA 25.9 EUR
44457.AE 44457.K2
n-Heptano, anhidro 99+%
n-Heptano
Purity: 99+% CAS No.: 142-82-5 Molecular Formula: C7H16 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -4°(24°F) Physical Form: Liquid Density: 0.684 Refractive Index: 1.3877 Appearance: Colourless Odour: Petroleum-like Melting Point: -91° Boiling Point: 97-99° Beilstein Reference: 1730763 Merck Reference: 14,4659 UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00009544
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Pto. Ebullición: 97…99 °C
Pto. de fusión: –91 °C
Densidad: 0.684
Pto. de inflamación: –4 °C (24 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,4659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM