n-Heptano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
high purity solvents
A19894.0F
A19894.AP
A19894.0FEA
123
EUR
A19894.0F
A19894.AP
n-Heptano ≥99%
n-Heptano
Purity: 99%
CAS No.: 142-82-5
Molecular Formula: CH3(CH2)5CH3
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -4°(24°F)
Refractive Index: 1.3877
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -91°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1730763
Merck Reference: 14,4659
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00009544
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Pto. Ebullición: 97…99 °C Pto. de fusión: –91 °C Densidad: 0,684 Pto. de inflamación: –4 °C (24 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009544 Núm. CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Índice Merck: 14,4659 |