n-Heptano, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: high purity solvents
8110.1000EA 88.02 EUR
8110.1000 8110.2500 8110.9025 8110.5000JC 8110.9200
n-Heptano, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
n-Heptano
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Pto. Ebullición: 98.4
Pto. de fusión: –90.6 °C
Densidad: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99.0 %
Boiling Range 97.5 - 99.0 °C
Color (APHA) max. 10
Recorded Boiling Point 98.4 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Total Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1