n-Heptano ≥99%, ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
Sinónimos:
high purity solvents
Packaged under inert gas.
9338-03EA
232.82
EUR
9338-03
9338-22
n-Heptano ≥99%, ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
n-Heptano
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ MW: 100.20 g/mol Pto. Ebullición: 98.4 Pto. de fusión: –90.6 °C Densidad: 0.6838 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009544 Núm. CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3 II Índice Merck: 13,04679 |
|
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤5 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) - Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤5 |
Assay (CH₃(CH₂)₅CH₃) (by GC, corrected for water) | ≥99.0 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤1.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Water (by KF, coulometric) | ≤100 ppm |
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) |