n-Heptano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: high purity solvents
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
24539.320EA 262 EUR
24539.320 24539.290
n-Heptano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
n-Heptano
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Pto. Ebullición: 98.4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –90,6 °C
Densidad: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
IR: 01-2119457603-38
Índice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Residuo de evaporación Max. 10 ppm
Agua Max. 100 ppm
Absorbancia (210 nm) Max. 0,3
Absorbancia (220 nm) Max. 0,1
Absorbancia (245 nm) Max. 0,01
Transmitancia (210 nm) Min. 50 %
Transmitancia (220 nm) Min. 80 %
Transmitancia (245 nm) Min. 98 %