n-Heptano ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
24551.290EA 38.9 EUR
24551.290 24551.324 24551.368 24551.461 VWRC24551.550
n-Heptano ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
n-Heptano
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Pto. Ebullición: 98,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –90,6 °C
Densidad: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
IR: 01-2119457603-38
Índice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=469760db048f80987a6c4efd67780a72a51e3c4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 98 - 99 °C
Bromine value Max. 0.5
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.681 - 0.685
Substances coloured by H2SO4 Max. 90 APHA
Aromatics (V/V) Max. 0.1 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm