n-Hexacosano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-hexacosane
42461.06 42461.14 42461.22
42461.06EA 39.4 EUR
42461.06 42461.14 42461.22
n-Hexacosano ≥99%
n-Hexacosano
Purity: 99% CAS No.: 630-01-3 Molecular Formula: CH3(CH2)24CH3 Formula Weight: 366.72 Physical Form: Solid Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 56-58° Beilstein Reference: 1705609 MDL No.: MFCD00009354
Formula: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
Pto. Ebullición: 412,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 56…58 °C
Densidad: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009354
Núm. CAS: 630-01-3
EINECS: 211-124-1