n-Hexacosano, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
N-hexacosane
M-Clarity™ quality level = MQ100
52183-1G
52183-250MG
52183-1GEA
157
EUR
52183-1G
52183-250MG
n-Hexacosano, Supelco®
n-Hexacosano
Formula:
H₃C(CH₂)₂₄CH₃ Pto. Ebullición: 412,2 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 56…59 °C Densidad: 0,804 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009354 Núm. CAS: 630-01-3 EINECS: 211-124-1 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...