n-Hexadecano ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexadecane, Cetane
43283.LV
43283.LW
43283.LVEA
243
EUR
43283.LV
43283.LW
n-Hexadecano ≥95%
n-Hexadecano
Purity: 95%
CAS No.: 544-76-3
Molecular Formula: CH3(CH2)14CH3
Formula Weight: 226.45
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.773
Refractive Index: 1.4345
Appearance: Colourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 287°
Solubility: Soluble in ethanol
Beilstein Reference: 1736592
MDL No.: MFCD00008998
Standard for rating diesel-fuel ignition qualities
Formula:
H₃C(CH₂)₁₄CH₃ Pto. Ebullición: 287 °C Pto. de fusión: 18 °C Densidad: 0,773 Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008998 Núm. CAS: 544-76-3 EINECS: 208-878-9 |