n-Hexadecano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hexadecane, Cetane
M-Clarity™ quality level = MQ100
52209-25ML 52209-5ML
52209-25MLEA 567 EUR
52209-25ML 52209-5ML
n-Hexadecano, Supelco®
n-Hexadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 135 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008998
Núm. CAS: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b5ed14a39c32e4f103bea929280f861f3eba8d&vid=136c735f0b11d6732b67593f9115da4ef3b4cc1a&prid=web&clid=SAPDAM